Learn More
Eppendorf™ 2000μL Sterile Polypropylene 96-Well Deep Well PCR Plates
PCR plates, free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
247.00€ - 895.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 96 |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Color | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10227512
|
Eppendorf™
0030502345 |
Azul | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates |
247.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10165412
|
Eppendorf™
0030502337 |
Verde | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates |
247.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10359192
|
Eppendorf™
0030502310 |
Amarillo | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates |
247.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10052143
|
Eppendorf™
0030506308 |
Blanco | 80 Plates (10 Bags x 8 Plates |
895.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10267462
|
Eppendorf™
0030502302 |
White | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates |
247.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
These plates combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation. The well geometry allows high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation, which accelerates your manual and automated work processes. The new polypropylene plates fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines.- Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
- Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
- High chemical resistance
- G-safe - highest centrifugation stability
- Free from DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitor (PCR* clean)
- Autoclavable
- Optionally available with barcode
Especificaciones
Estándar | |
Polipropileno | |
Estéril |
8 x 12 | |
96 |