Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes BIOS de 2000 ml
La exclusiva capacidad de 8 bolsas de 2000 ml (16 l) de los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 2000 ml mejora la productividad de sus métodos de bioprocesamiento.
4120.50€ - 47034.00€
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15550194
|
Thermo Scientific™
75003962 |
6 x 2000 mL | Rotor, Oval Buckets, 2000 mL Bottles |
37587.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15500204
|
Thermo Scientific™
75003982 |
8 x 2000 mL | Rotor, Oval Buckets, 2000 mL Bottles |
47034.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15570194
|
Thermo Scientific™
75003964 |
n.a. | Oval Bucket (set of 2) |
4120.50€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 2000 ml se han diseñado para usarse con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. El rotor, los cestillos y los frascos, que se suministran en un juego, se han diseñado para simplificar el funcionamiento de la centrífuga, así como para maximizar la productividad.
Logre un procesamiento eficiente y fiable de las muestras con las siguientes características:- Capacidad de 6 bolsas de 2000 ml (12 l) a 4700 rpm como máx. (RCF de 7187 x g máx.);
- Capacidad de 8 bolsas de 2000 ml (16 l) a 3900 rpm como máx. (RCF de 5374 x g máx.)
- Los innovadores cestillos y frascos de 2000 ml fáciles de utilizar, con un diseño de boca ancha, no requieren el uso de puentes y resisten hasta 1000 ciclos
- La protección Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permite ahorrar hasta un 60 % de energía en comparación con los rotores sin protección
- Son compatibles con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™ que posibilitan la apertura instantánea y el guardado de la tapa, y facilitan la identificación del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras
- Garantía de 2 años
Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.