Learn More
Endecotts™ Bastidor de acero inoxidable de 200 mm de diámetro y tamices de ensayo de malla de alambre
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
1,18 mm
125 μm
1.4mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
250 μm
300 μm
3,35 mm
425 μm
600 μm
850 μm
900 μm
28 mm
35,5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tamices de ensayo de altura completa para todos los tipos de muestreo y de análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio.Los tamices de ensayo de acero inoxidable Endecotts™ de 200 mm de diámetro cumplen las normas ISO 3310-1 y BS410.
- Bastidor de precisión de acero inoxidable (garantiza una encaje uniforme)
- Malla de acero inoxidable
- Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1 / BS410
- Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
- Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
- Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
- Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
- Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 1.4mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310-1 / BS410 |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 50mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |