Learn More
Endecotts™ Bastidor de acero inoxidable de 200 mm de diámetro y tamices de ensayo de malla de alambre
Código de producto. 11577444
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
1,18 mm
125 μm
1.4mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
250 μm
300 μm
3,35 mm
425 μm
600 μm
850 μm
900 μm
28 mm
35,5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11577444
Marca: Endecotts™ 200SIW28.0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tamices de ensayo para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas. Los tamices de ensayo de bastidores de acero inoxidable Endecotts™ se suministran con orificios de 125 mm a 20 micrómetros en versiones de altura total y media.
Tamices de ensayo de altura completa para todos los tipos de muestreo y de análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio.Los tamices de ensayo de acero inoxidable Endecotts™ de 200 mm de diámetro cumplen las normas ISO 3310-1 y BS410.
  • Bastidor de precisión de acero inoxidable (garantiza una encaje uniforme)
  • Malla de acero inoxidable
  • Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1 / BS410
  • Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
  • Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
  • Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
  • Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
  • Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Cantidad 1 Ea.
Tamaño de poro 28 mm
Tipo Test Sieve
Certificaciones/conformidad ISO 3310-1 / BS410
Material Stainless Steel
Altura (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Diámetro exterior (imperial) 200 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable