Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable con malla de alambre tejido
Fabricado con acero inoxidable y disponible en una amplia variedad de tamaños. El tamiz de ensayo de acero inoxidable Fisherbrand™ con malla de alambre tejido tiene un diámetro de 200 mm.
Marca:  Fisherbrand™ 01/200SBW850
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11547542
  • 76.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tamices de ensayo de 100 mm y 200 mm de diámetro con bastidor de acero inoxidable y malla de alambre tejido. Se suministra con certificado de conformidad y tarjeta de registro. Tamaños de malla adicionales y tamices de diámetro disponibles - Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Tamiz
Acero inoxidable
200mm
Alambre tejido
852 μm
Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000, BS410
Certificado de conformidad y tarjeta de registro
Acero inoxidable
Certificados
Ver productos accesorios