Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: Under 10 mm
Marca: RETSCH 60.141.003350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1Each | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
25,4mm | |
203,2mm | |
Acero inoxidable |
3,35mm | |
ASTM E 11 | |
Agitador AS 300 | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |