Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Código de producto. 10640452 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10640452 45 μm cada uno
10458731 100 μm cada uno
10680452 106 μm cada uno
10468731 112 μm cada uno
10045041 140 μm cada uno
10320532 125 μm cada uno
10136931 150 μm cada uno
10593532 160 μm cada uno
10320722 200 μm cada uno
10055041 180 μm cada uno
10524112 20 μm cada uno
10025091 212 μm cada uno
10035091 224 μm cada uno
10640292 250 μm cada uno
10094931 355 μm cada uno
10416241 25 μm cada uno
10750853 32 μm cada uno
10761433 300 μm cada uno
10437201 315 μm cada uno
10084931 280 μm cada uno
10630452 36 μm cada uno
10477001 38 μm cada uno
10075071 40 μm cada uno
10477571 400 μm cada uno
10719702 450 μm cada uno
10094771 500 μm cada uno
10751623 50 μm cada uno
10709702 425 μm cada uno
10310292 53 μm cada uno
10458341 560 μm cada uno
10457771 56 μm cada uno
10780463 600 μm cada uno
10298871 630 μm cada uno
10729132 71 μm cada uno
10014961 75 μm cada uno
10360382 80 μm cada uno
10740853 800 μm cada uno
10360952 900 μm cada uno
10524492 850 μm cada uno
10014971 90 μm cada uno
40 options
Código de producto. 10640452
Marca: RETSCH 60.149.000045
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 45 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Altura (métrico) 50,8mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 203,2mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable