Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: 10 mm and Larger
Marca:  RETSCH 60.149.026500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10126701
  • 178.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
50,8mm
203,2mm
Acero inoxidable
26,50mm
ISO 3310/1
Agitador AS 300
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable