Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: 10 mm and Larger
Código de producto. 10610642 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
10 mm
11,20mm
12,50mm
13,20mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
28 mm
31,50mm
35,50mm
37,50mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10610642 90 mm cada uno
10340812 106 mm cada uno
10085071 11,20mm cada uno
10729892 112 mm cada uno
10729702 100 mm cada uno
10487001 10 mm cada uno
10156411 12,50mm cada uno
10487571 125 mm cada uno
10209171 13,20mm cada uno
10729322 18 mm cada uno
10024971 19 mm cada uno
10320292 14 mm cada uno
10506032 22,40mm cada uno
10690452 25 mm cada uno
10064931 16 mm cada uno
10600112 20 mm cada uno
10126701 26,50mm cada uno
10136701 31,50mm cada uno
10085001 28 mm cada uno
10055051 37,50mm cada uno
10760473 35,50mm cada uno
10146931 40 mm cada uno
10065051 45 mm cada uno
10147121 50 mm cada uno
10466431 53 mm cada uno
10466621 56 mm cada uno
10044911 63 mm cada uno
10761623 71 mm cada uno
10137171 75 mm cada uno
10004941 80 mm cada uno
30 options
Código de producto. 10610642
Marca: RETSCH 60.149.090000
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 90 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Altura (métrico) 50,8mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 203,2mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable