Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: Under 10 mm
Marca: RETSCH 60.149.004000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1Each | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
50,8mm | |
203,2mm | |
Acero inoxidable |
4 mm | |
ISO 3310/1 | |
Agitador AS 300 | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |