Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: Under 10 mm
Código de producto. 10279021 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,40mm
1,60mm
1,70mm
1,80mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,50mm
4,75mm
5 mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8 mm
9 mm
9,50mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10279021 9 mm cada uno
10660082 1,12mm cada uno
10035071 1,18mm cada uno
10781423 1,40mm cada uno
10370332 1,25mm cada uno
10249211 1,60mm cada uno
10535452 1,70mm cada uno
10535642 1,80mm cada uno
10004911 2,24mm cada uno
10166071 1 mm cada uno
10457961 2,36mm cada uno
10390522 2,50mm cada uno
10467961 2,80mm cada uno
10545642 2 mm cada uno
10610272 3,15mm cada uno
10146601 3,35mm cada uno
10700283 4,75mm cada uno
10620272 4,50mm cada uno
10630272 5 mm cada uno
10516222 3,55mm cada uno
10380762 5,60mm cada uno
10106651 4 mm cada uno
10760853 6,30mm cada uno
10208931 6,70mm cada uno
10524302 7,10mm cada uno
10186311 9,50mm cada uno
10416431 8 mm cada uno
27 options
Código de producto. 10279021
Marca: RETSCH 60.149.009000
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 9 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Altura (métrico) 50,8mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 203,2mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable