Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de 20 mm
Los cierres de encapsular de aluminio proporcionan un cierre hermético.
Marca: Fisherbrand™ 20 01 0118
54.01 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- 20mm
- Tapón de aluminio
- Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
Especificaciones
Lacado azul | |
Aluminio | |
Tapón para encapsular |
20 mm | |
Pk. of 1000 | |
ND20 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de 20 mm > orificio central, lacado azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido