Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 8mm Center hole, assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™ 20 03 1345
505.32 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Descripción
- 20 mm
- Tapón
- Magnético
- Tapón
- Dorado
- Orificio central de 8 mm
- Sellado combinado
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
1,5 mm |
Crema, Rojo, Lacado en oro | |
Acero | |
100 | |
Tapón para encapsular |