Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Red, Magnetic Bimetal Cap, 8mm Center hole, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™ 20 03 1623
Descripción
- 20 mm
- Tapón
- Magnético
- Tapón bimetálico
- Rojo
- Orificio central de 8 mm
- Sellado combinado
Especificaciones
PTFE/butilo | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Gris, Rojo | |
Bimetal | |
100 | |
Tapón para encapsular |