Learn More
Fisherbrand™ Cierre de rosca de 20 mm, plata, tapón de aluminio, orificio central de 10 mm, septum montado
Los tapones y septos previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca: Fisherbrand™ 20 03 1642
Descripción
- 20mm
- Sellado combinado
- aluminio
- Tapón li> Orificio central
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
1,5 mm |
Azul, Blanco | |
Aluminio | |
1000 | |
Tapa de sello de crimpado |