Learn More
Fisherbrand™ Cierre de rosca de 20 mm, plata, tapón de aluminio, orificio central de 10 mm, septum montado
Los tapones y septos previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 1137
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12616775
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • 20mm
  • Sellado combinado
  • aluminio
  • Tapón
  • li> Orificio central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caucho natural/TEF
20 mm
Headspace
1,3 mm
Rojo-naranja, Transparente
Aluminio
1000
Tapa de sello de crimpado