Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™ 20 03 0226
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 20mm
- Tapón de aluminio
- Sellado combinado
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Transparente azul, Blanco | |
Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap |