Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™ 20 03 0194
268.80 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- 20mm
- Tapón de aluminio
- Sellado combinado
Especificaciones
PTFE/butilo | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Gris | |
Aluminio | |
100 | |
Tapón para encapsular |