Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Pressure release cap), Assembled septum
Pressure release seals (Aluminum-PR) are designed to open when internal pressure exceeds 3.0±0.5bar.
Marca: Fisherbrand™ 20 03 0828
483.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Descripción
- 20mm
- Sellado combinado
- aluminio
- Tapa del espacio de cabeza
- Orificio central
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
3,2 mm |
Beige, Blanco | |
Aluminio | |
1000 | |
Tapón para encapsular |