Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Pressure release cap), Assembled septum
Pressure release seals (Aluminum-PR) are designed to open when internal pressure exceeds 3.0±0.5bar.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 0264
436.05 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11788246
  • 462.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 20mm
  • Sellado combinado
  • aluminio
  • Tapa del espacio de cabeza
  • Orificio central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/butilo
20 mm
Pharma-Fix-Septa
1000
Tapón para encapsular
Azul, Gris
Aluminio
Headspace
3 mm