Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Código de producto. 10330925 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Color | Tipo de producto | Material | unitSize | Diámetro interior (métrico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10330925 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | - |
| 10035774 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 15726513 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 13456946 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 22,5 mm |
| 10772707 | Gris, Plata | Tapón con junta de clorobutilo azul/PTFE | Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | paquete de 100 | 20 mm |
| 10629105 | Azul, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 100 | 20 mm |
| 10098374 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 22 mm |
| 11991563 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 23 mm |
| 11965703 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 23 mm |
| 10623633 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 23 mm |
| 11905713 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 23 mm |
| 10776635 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 20 mm |
| 12450268 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 23 mm |
| 12460268 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 30 mm |
| 12420268 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 23 mm |
| 12400278 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 23 mm |
| 10554095 | Plata | - | Aluminum | paquete de 100 | 20 mm |
| 10713487 | Azul | - | Aluminio, Hojalata | paquete de 100 | 20 mm |
| 10147784 | Ámbar | - | PTFE, Silicone | paquete de 100 | 20 mm |
| 10104424 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 10337824 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 11513770 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 11583870 | Ámbar | - | Butilo | paquete de 1000 | 20 mm |
| 10046074 | Azul | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 100 | 20 mm |
| 11563770 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 30 mm |
| 11553770 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 23 mm |
| 11543770 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 22 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 11921573 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 18 mm |
| 11911573 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 18 mm |
| 11583760 | Transparente | Vial con tapón para encapsular | Vidrio | paquete de 125 | 22 mm |
| 12440298 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 22 mm |
| 10446502 | Plata | - | Aluminio | paquete de 1000 | 20 mm |
| 11311613 | Plata | - | Aluminio | paquete de 1000 | 20 mm |
| 12460298 | Plata | Tapón para encapsular de liberación de presión | Aluminio-PR | paquete de 1000 | 20 mm |
| 10540373 | Gris, Rojo, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | paquete de 100 | 20 mm |
| 12480278 | Gris, Rojo, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio-PR | paquete de 100 | 20 mm |
| 11925713 | Transparente, Gris, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio | paquete de 100 | 20 mm |
| 12410298 | Transparente, Gris, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR | paquete de 100 | 20 mm |
| 12400288 | Gris, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio | paquete de 100 | 20 mm |
| 10360885 | Gris, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR | paquete de 100 | 20 mm |
| 12410278 | Plata, Canela, Blanco | Para capsular | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 100 | - |
| 10518785 | Canela, Blanco, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR | paquete de 100 | 20 mm |
| 10158034 | Transparente, Azul translúcido, Oro | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 100 | 20 mm |
| 10076164 | Transparente, Azul translúcido, Oro | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 100 | 20 mm |
| 12490288 | Transparente, Azul translúcido, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR | paquete de 100 | 20 mm |
| 11568190 | Plata | - | Aluminio | paquete de 500 | 20 mm |
| 11578190 | Plata | Tapón para encapsular magnético | Hojalata | 500 PCS | 20 mm |
| 11588190 | Azul | - | Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 10338822 | Rojo | Tapón para encapsular magnético compuesto | Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 10185232 | Azul | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio | 500 PCS | 20 mm |
| 10339062 | Azul, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 11548200 | Gris, Plata | - | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | paquete de 500 | 20 mm |
| 11558200 | Azul, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 500 | 20 mm |
| 11588170 | Natural | - | Polietileno | paquete de 250 | 20 mm |
| 15260349 | Rojo, Natural | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 15270349 | Rojo, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 12470268 | Gris | - | Bromobutilo | paquete de 1000 | 20 mm |
| 12490268 | Canela, Blanco | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 100 | 20 mm |
| 12450278 | Gris, Rojo | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho | paquete de 100 | 20 mm |
| 10348822 | Azul, Rojo | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 12490278 | Negro, Gris | - | Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 | 20 mm |
| 10141442 | Negro | Septo | Caucho | 100 PCS | 20 mm |
| 11598190 | Gris | - | Bromobutilo | paquete de 500 | 20 mm |
| 10258012 | Gris | Septo | Butilo | paquete de 2000 | 20 mm |
| 10472722 | Gris | Septo | Clorobutilo | paquete de 1000 | 20 mm |
| 10207682 | Gris | Septo | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 1000 | 20 mm |
| 10513333 | Negro, Gris | - | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 1000 | 20 mm |
| 10455012 | Rojo | - | Silicona/aluminio, Aluminum | paquete de 100 | 20 mm |
| 10574083 | - | Septo | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 | 20 mm |
| 11508200 | Azul | Septo | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 500 | 20 mm |
| 11593670 | Rojo | Septo | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 | 20 mm |
| 10759843 | Rojo, Azul | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 500 | 20 mm |
| 11518200 | Azul | Septo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 500 | 20 mm |
| 11538200 | Blanco | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio | paquete de 500 | 20 mm |
Código de producto. 10330925
Marca: Thermo Scientific™ 60180505
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Los viales de espacio para el cabezal están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un sello de crimpado con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Los viales con espacio de cabeza Thermo Scientific™ están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un tapón para encapsular con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Información para pedidos:
Solicitar tapones por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 10 mL; 20 mm; vial con cuello para encapsular ámbar |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 20 mm |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 22,5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 12 mL |
| Volumen total (métrico) | 12 mL |
| Tipo de tapón | Para capsular |
| Cantidad | 125 |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Marking Spot | No |
| Volume (Metric) Usable | 10 mL |
| Altura (métrico) | 46 mm |
| Tipo de producto | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.