Learn More
Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Código de producto. 11543770 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Plata
Azul, Rojo
Blanco
Canela, Blanco
Canela, Blanco, Plata
Gris
Gris, Plata
Gris, Rojo
Gris, Rojo, Plata
Natural
Negro
Negro, Gris
Plata
Plata, Canela, Blanco
Rojo
Rojo, Azul
Rojo, Natural
Rojo, Plata
Transparente
Transparente, Azul translúcido, Oro
Transparente, Azul translúcido, Plata
Transparente, Gris, Plata
Ámbar
Tipo de producto:
Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm
Para capsular
Septo
Tapón con junta de clorobutilo azul/PTFE
Tapón para encapsular de liberación de presión
Tapón para encapsular magnético
Tapón para encapsular magnético compuesto
Vial con tapón para encapsular
Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 22 mm
Diámetro interior (métrico):
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22,5 mm
22,5 mm
23 mm
23 mm
30 mm
Material:
Aluminio
Aluminio, Hojalata
Aluminio-PR
Aluminum
Bromobutilo
Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Butilo
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho
Clorobutilo
Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Hojalata
PTFE, Silicone
Polietileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio-PR
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio
Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Silicona/aluminio, Aluminum
Vidrio
Tamaño de la unidad:
100 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Color Tipo de producto Diámetro interior (métrico) Material unitSize
11543770 Ámbar Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 22 mm 22,5 mm Vidrio paquete de 125
10035774 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 22,5 mm Vidrio paquete de 125
10330925 Ámbar Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm - Vidrio paquete de 125
15726513 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 22,5 mm Vidrio paquete de 125
13456946 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 22,5 mm Vidrio paquete de 1000
10772707 Gris, Plata Tapón con junta de clorobutilo azul/PTFE 20 mm Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio paquete de 100
10629105 Azul, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio paquete de 100
10098374 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 22 mm Vidrio paquete de 1000
11991563 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 23 mm Vidrio paquete de 100
11965703 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 23 mm Vidrio paquete de 100
10623633 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 23 mm Vidrio paquete de 1000
11905713 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 23 mm Vidrio paquete de 100
10776635 Transparente Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm 20 mm Vidrio paquete de 100
12450268 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 23 mm Vidrio paquete de 1000
12460268 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 30 mm Vidrio paquete de 1000
12420268 Transparente Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm 23 mm Vidrio paquete de 100
12400278 Transparente Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm 23 mm Vidrio paquete de 1000
10554095 Plata - 20 mm Aluminum paquete de 100
10713487 Azul - 20 mm Aluminio, Hojalata paquete de 100
10147784 Ámbar - 20 mm PTFE, Silicone paquete de 100
10104424 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 22,5 mm Vidrio paquete de 125
10337824 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 22,5 mm Vidrio paquete de 125
11513770 Ámbar Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 22,5 mm Vidrio paquete de 125
11583870 Ámbar - 20 mm Butilo paquete de 1000
10046074 Azul - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata paquete de 100
11563770 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 30 mm Vidrio paquete de 100
11553770 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 23 mm Vidrio paquete de 125
11921573 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 18 mm Vidrio paquete de 100
11911573 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 18 mm Vidrio paquete de 100
11583760 Transparente Vial con tapón para encapsular 22 mm Vidrio paquete de 125
12440298 Transparente Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm 22 mm Vidrio paquete de 1000
10446502 Plata - 20 mm Aluminio paquete de 1000
11311613 Plata - 20 mm Aluminio paquete de 1000
12460298 Plata Tapón para encapsular de liberación de presión 20 mm Aluminio-PR paquete de 1000
10540373 Gris, Rojo, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio paquete de 100
12480278 Gris, Rojo, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio-PR paquete de 100
11925713 Transparente, Gris, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio paquete de 100
12410298 Transparente, Gris, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR paquete de 100
12400288 Gris, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio paquete de 100
10360885 Gris, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR paquete de 100
12410278 Plata, Canela, Blanco Para capsular - Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio paquete de 100
10518785 Canela, Blanco, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR paquete de 100
10158034 Transparente, Azul translúcido, Oro - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata paquete de 100
10076164 Transparente, Azul translúcido, Oro - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata paquete de 100
12490288 Transparente, Azul translúcido, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR paquete de 100
11568190 Plata - 20 mm Aluminio paquete de 500
11578190 Plata Tapón para encapsular magnético 20 mm Hojalata 500 PCS
11588190 Azul - 20 mm Aluminio, Hojalata paquete de 500
10338822 Rojo Tapón para encapsular magnético compuesto 20 mm Aluminio, Hojalata paquete de 500
10185232 Azul - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio 500 PCS
10339062 Azul, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata paquete de 500
11548200 Gris, Plata - 20 mm Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio paquete de 500
11558200 Azul, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio paquete de 500
11588170 Natural - 20 mm Polietileno paquete de 250
15260349 Rojo, Natural - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata paquete de 500
15270349 Rojo, Plata - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata paquete de 500
12470268 Gris - 20 mm Bromobutilo paquete de 1000
12490268 Canela, Blanco - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona paquete de 100
12450278 Gris, Rojo - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho paquete de 100
10348822 Azul, Rojo - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata paquete de 500
12490278 Negro, Gris - 20 mm Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 100
10141442 Negro Septo 20 mm Caucho 100 PCS
11598190 Gris - 20 mm Bromobutilo paquete de 500
10258012 Gris Septo 20 mm Butilo paquete de 2000
10472722 Gris Septo 20 mm Clorobutilo paquete de 1000
10207682 Gris Septo 20 mm Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 1000
10513333 Negro, Gris - 20 mm Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 1000
10455012 Rojo - 20 mm Silicona/aluminio, Aluminum paquete de 100
10574083 - Septo 20 mm Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 100
11508200 Azul Septo 20 mm Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 500
11593670 Rojo Septo 20 mm Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 100
10759843 Rojo, Azul - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona paquete de 500
11518200 Azul Septo 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona paquete de 500
11538200 Blanco - 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio paquete de 500
74 options
Código de producto. 11543770
Marca: Thermo Scientific™ 20CV(A)
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales de espacio para el cabezal están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un sello de crimpado con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Los viales con espacio de cabeza Thermo Scientific™ están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un tapón para encapsular con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
  • Vidrio borosilicatado tipo 1
  • El diseño de los viales de vidrio transparente con acabado de cierres de rosca de 20 mm es idóneo para la mayoría de muestreadores automáticos para espacio de cabeza
  • Los viales con fondo plano aprovechan al máximo el rendimiento calorífico.
  • Los viales con fondo redondo son más fáciles de manejar con los brazos robóticos que levantan el vial desde la bandeja.
  • Los viales con fondo redondo distribuyen la presión interna creada a altas temperaturas a través de la superficie de vidrio.
  • El acabado con borde biselado incluye un reborde sólido que presiona el septo y consigue un sellado más efectivo.
Compatibilidad
  • Los viales de fondo plano tienen una boca más larga, ideal para las unidades Carlo Erba™ y Agilent™
  • Los viales de fondo redondo están diseñados para las unidades Perkin Elmer™, Tekmar™ y Varian™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20mm
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Diámetro interior (métrico) 22,5 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 22,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 21 mL
Estilo de la base Fondo redondo
Volumen total (métrico) 21 mL
Tipo de tapón Para capsular
Cantidad 125
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 20 mL
Altura (métrico) 75 mm
Tipo de producto Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 22 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.