Learn More
Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Código de producto. 11925713 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Plata
Azul, Rojo
Blanco
Canela, Blanco
Canela, Blanco, Plata
Gris
Gris, Plata
Gris, Rojo
Gris, Rojo, Plata
Natural
Negro
Negro, Gris
Plata
Plata, Canela, Blanco
Rojo
Rojo, Azul
Rojo, Natural
Rojo, Plata
Transparente
Transparente, Azul translúcido, Oro
Transparente, Azul translúcido, Plata
Transparente, Gris, Plata
Ámbar
Diámetro interior (métrico):
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22,5 mm
22,5 mm
23 mm
23 mm
30 mm
Material:
Aluminio
Aluminio, Hojalata
Aluminio-PR
Aluminum
Bromobutilo
Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Butilo
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho
Clorobutilo
Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Hojalata
PTFE, Silicone
Polietileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio-PR
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio
Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Silicona/aluminio, Aluminum
Vidrio
Tamaño de la unidad:
100 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 500
Tipo de producto:
Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm
Para capsular
Septo
Tapón con junta de clorobutilo azul/PTFE
Tapón para encapsular de liberación de presión
Tapón para encapsular magnético
Tapón para encapsular magnético compuesto
Vial con tapón para encapsular
Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 22 mm
Código de producto. Color Diámetro interior (métrico) Material unitSize Tipo de producto
11925713 Transparente, Gris, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio paquete de 100 -
10035774 Transparente 22,5 mm Vidrio paquete de 125 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
10330925 Ámbar - Vidrio paquete de 125 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
15726513 Transparente 22,5 mm Vidrio paquete de 125 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
13456946 Transparente 22,5 mm Vidrio paquete de 1000 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
10772707 Gris, Plata 20 mm Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio paquete de 100 Tapón con junta de clorobutilo azul/PTFE
10629105 Azul, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio paquete de 100 -
10098374 Transparente 22 mm Vidrio paquete de 1000 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
11991563 Transparente 23 mm Vidrio paquete de 100 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
11965703 Transparente 23 mm Vidrio paquete de 100 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
10623633 Transparente 23 mm Vidrio paquete de 1000 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
11905713 Transparente 23 mm Vidrio paquete de 100 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
10776635 Transparente 20 mm Vidrio paquete de 100 Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm
12450268 Transparente 23 mm Vidrio paquete de 1000 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
12460268 Transparente 30 mm Vidrio paquete de 1000 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
12420268 Transparente 23 mm Vidrio paquete de 100 Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm
12400278 Transparente 23 mm Vidrio paquete de 1000 Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm
10554095 Plata 20 mm Aluminum paquete de 100 -
10713487 Azul 20 mm Aluminio, Hojalata paquete de 100 -
10147784 Ámbar 20 mm PTFE, Silicone paquete de 100 -
10104424 Transparente 22,5 mm Vidrio paquete de 125 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
10337824 Transparente 22,5 mm Vidrio paquete de 125 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
11513770 Ámbar 22,5 mm Vidrio paquete de 125 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
11583870 Ámbar 20 mm Butilo paquete de 1000 -
10046074 Azul 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata paquete de 100 -
11563770 Transparente 30 mm Vidrio paquete de 100 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
11553770 Transparente 23 mm Vidrio paquete de 125 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
11543770 Ámbar 22,5 mm Vidrio paquete de 125 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 22 mm
11921573 Transparente 18 mm Vidrio paquete de 100 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
11911573 Transparente 18 mm Vidrio paquete de 100 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
11583760 Transparente 22 mm Vidrio paquete de 125 Vial con tapón para encapsular
12440298 Transparente 22 mm Vidrio paquete de 1000 Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
10446502 Plata 20 mm Aluminio paquete de 1000 -
11311613 Plata 20 mm Aluminio paquete de 1000 -
12460298 Plata 20 mm Aluminio-PR paquete de 1000 Tapón para encapsular de liberación de presión
10540373 Gris, Rojo, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio paquete de 100 -
12480278 Gris, Rojo, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio-PR paquete de 100 -
12410298 Transparente, Gris, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR paquete de 100 -
12400288 Gris, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio paquete de 100 -
10360885 Gris, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR paquete de 100 -
12410278 Plata, Canela, Blanco - Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio paquete de 100 Para capsular
10518785 Canela, Blanco, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR paquete de 100 -
10158034 Transparente, Azul translúcido, Oro 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata paquete de 100 -
10076164 Transparente, Azul translúcido, Oro 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata paquete de 100 -
12490288 Transparente, Azul translúcido, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR paquete de 100 -
11568190 Plata 20 mm Aluminio paquete de 500 -
11578190 Plata 20 mm Hojalata 500 PCS Tapón para encapsular magnético
11588190 Azul 20 mm Aluminio, Hojalata paquete de 500 -
10338822 Rojo 20 mm Aluminio, Hojalata paquete de 500 Tapón para encapsular magnético compuesto
10185232 Azul 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio 500 PCS -
10339062 Azul, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata paquete de 500 -
11548200 Gris, Plata 20 mm Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio paquete de 500 -
11558200 Azul, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio paquete de 500 -
11588170 Natural 20 mm Polietileno paquete de 250 -
15260349 Rojo, Natural 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata paquete de 500 -
15270349 Rojo, Plata 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata paquete de 500 -
12470268 Gris 20 mm Bromobutilo paquete de 1000 -
12490268 Canela, Blanco 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona paquete de 100 -
12450278 Gris, Rojo 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho paquete de 100 -
10348822 Azul, Rojo 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata paquete de 500 -
12490278 Negro, Gris 20 mm Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 100 -
10141442 Negro 20 mm Caucho 100 PCS Septo
11598190 Gris 20 mm Bromobutilo paquete de 500 -
10258012 Gris 20 mm Butilo paquete de 2000 Septo
10472722 Gris 20 mm Clorobutilo paquete de 1000 Septo
10207682 Gris 20 mm Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 1000 Septo
10513333 Negro, Gris 20 mm Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 1000 -
10455012 Rojo 20 mm Silicona/aluminio, Aluminum paquete de 100 -
10574083 - 20 mm Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 100 Septo
11508200 Azul 20 mm Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 500 Septo
11593670 Rojo 20 mm Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 100 Septo
10759843 Rojo, Azul 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona paquete de 500 -
11518200 Azul 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona paquete de 500 Septo
11538200 Blanco 20 mm Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio paquete de 500 -
74 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11925713
Brand: Thermo Scientific™ C402039A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Los viales de espacio para el cabezal están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un sello de crimpado con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Los viales con espacio de cabeza Thermo Scientific™ están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un tapón para encapsular con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Elija los materiales de los septos para satisfacer sus necesidades.
  • Los tapones de butilo gris son un septo económico para aplicaciones de baja temperatura (125 °C) o baja presión.
  • Los septos de caucho rojo/PTFE gris son una opción económica cuando se desea una barrera de PTFE.
  • Septos PurePack de silicona blanca/PTFE para análisis general de volátiles.
  • Los septos de butilo negro moldeado/PTFE gris ofrecen un sellado más positivo contra la pérdida de gases fijos.
  • Los septos de silicona de alta pureza azul/PTFE reducen el fondo de extraíbles o la liberación de sustancias contaminantes volátiles.
  • El septo de caucho negro es una opción económica para aplicaciones en las que se desean niveles reducidos de penetración de vapor.
Prácticos kits sin montar.
Los prácticos kits sin montar para análisis de espacio de cabeza National y Chromacol ahorran tiempo durante la preparación de la muestra e incluyen cantidades iguales de viales y sellos de aluminio de plata con septos preajustados para una mayor comodidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color del tapón Plata
Descripción Tapón para encapsular de 20mm, orificio de 9,5mm
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Color Transparente, Gris, Plata
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio
Septo PTFE transparente/caucho de butilo gris
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón para encapsular con septo
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3,0 mm
Tamaño del tapón 20 mm
Vis mere Vis mindre
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.