Learn More
Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Código de producto. 12410278 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Plata
Azul, Rojo
Blanco
Canela, Blanco
Canela, Blanco, Plata
Gris
Gris, Plata
Gris, Rojo
Gris, Rojo, Plata
Natural
Negro
Negro, Gris
Plata
Plata, Canela, Blanco
Rojo
Rojo, Azul
Rojo, Natural
Rojo, Plata
Transparente
Transparente, Azul translúcido, Oro
Transparente, Azul translúcido, Plata
Transparente, Gris, Plata
Ámbar
Tipo de producto:
Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm
Para capsular
Septo
Tapón con junta de clorobutilo azul/PTFE
Tapón para encapsular de liberación de presión
Tapón para encapsular magnético
Tapón para encapsular magnético compuesto
Vial con tapón para encapsular
Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm
Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 22 mm
Material:
Aluminio
Aluminio, Hojalata
Aluminio-PR
Aluminum
Bromobutilo
Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Butilo
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho
Clorobutilo
Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Hojalata
PTFE, Silicone
Polietileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio-PR
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio
Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Silicona/aluminio, Aluminum
Vidrio
Tamaño de la unidad:
100 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 500
Diámetro interior (métrico):
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22,5 mm
22,5 mm
23 mm
23 mm
30 mm
Código de producto. 12410278
Marca: Thermo Scientific™ C402032A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales de espacio para el cabezal están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un sello de crimpado con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Los viales con espacio de cabeza Thermo Scientific™ están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un tapón para encapsular con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Elija los materiales de los septos para satisfacer sus necesidades.
  • Los tapones de butilo gris son un septo económico para aplicaciones de baja temperatura (125 °C) o baja presión.
  • Los septos de caucho rojo/PTFE gris son una opción económica cuando se desea una barrera de PTFE.
  • Septos PurePack de silicona blanca/PTFE para análisis general de volátiles.
  • Los septos de butilo negro moldeado/PTFE gris ofrecen un sellado más positivo contra la pérdida de gases fijos.
  • Los septos de silicona de alta pureza azul/PTFE reducen el fondo de extraíbles o la liberación de sustancias contaminantes volátiles.
  • El septo de caucho negro es una opción económica para aplicaciones en las que se desean niveles reducidos de penetración de vapor.
Prácticos kits sin montar.
Los prácticos kits sin montar para análisis de espacio de cabeza National y Chromacol ahorran tiempo durante la preparación de la muestra e incluyen cantidades iguales de viales y sellos de aluminio de plata con septos preajustados para una mayor comodidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón para encapsular de 20mm, orificio de 9,5mm
Color Plata, Canela, Blanco
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Septo PTFE canela/silicona blanca
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3,2 mm
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con espacio de cabeza de 20 mm
Tipo de producto Para capsular
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.