Learn More
uvex Tapones para los oídos reutilizables Whisper+ Detec 2111
La superficie lisa que repele la suciedad de los tapones Whisper puede limpiarse fácilmente con agua y jabón para evitar posibles lesiones en los oídos causadas por partículas de suciedad. Fácilmente detectables, tanto visualmente como por máquinas, gracias a su sorprendente color azul y a la bola metálica integrada.
114.00€ - 122.00€
Especificaciones
Incluye | Caja de tamaño bolsillo |
---|---|
Color | Azul |
ANSI S3.1974 | No |
Tamaño | Estándar |
Modelo | Whisper+ Detec |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17220332
|
uvex
2111239 |
Caja para tapones |
122.00€
50 pares |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17230332
|
uvex
2111260 |
Minicaja |
114.00€
50 pares |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Corded ear plugs can be worn comfortably around the neck in low-noise areas
- Smooth, dirt-repellent surface can easily be cleaned with soap and water
- Integrated metal parts and bright blue color are used for identification during production
- Meets standard EN 352-2 with additional requirements S, V, W, and E1
- Clear box is included for hygienic storage when not in use
EN 352 Additional Requirements
- S - Signal hearing in railway track superstructure construction
- V - Signal hearing in road traffic
- W - Warning signal hearing, general
- E1 - Signal hearing for locomotive drivers in railway operations
Especificaciones
Caja de tamaño bolsillo | |
No | |
Whisper+ Detec | |
27 dB | |
Óvalo | |
Reutilizable | |
No | |
S, V, W, E1 |
Azul | |
Estándar | |
50 | |
Con cable | |
Ear Plugs | |
Sí | |
EN 352-2 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
uvex Tapones para los oídos reutilizables Whisper+ Detec 2111