Descripción
- Tapones para los oídos ergonómicos preformados que se caracterizan por unos valores de aislamiento muy altos
- La espuma suave ofrece un alto nivel de confort, incluso después de largos periodos de uso
- Adecuados para su uso en entornos extremadamente ruidosos
- Disponible en una polibolsa higiénica o minicaja de venta al por menor
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde lima |
| ANSI S3.1974 | No |
| Tamaño | Estándar |
| Modelo | X-Fit 2112 |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Pares por paquete | 100 |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 37 dB |
| Corded | Sin cordón |
| Plug Shape | Óvalo |
| Tipo de producto | Ear Plugs |
| Mostrar más |