Learn More
uvex Tapones para los oídos desechables Xtra-Fit 2112
Código de producto. 17230342 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
Bolsa de polietileno
Caja de recarga
Pares por paquete:
100
200
250
Tamaño de la unidad:
100 pares
200 pares
250 pares
Código de producto. 17230342
Marca: uvex 2112093
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones para los oídos ergonómicos preformados que se expanden lentamente para adaptarse al tamaño y la forma del canal auditivo y minimizar las fugas
  • Tapones desechables ergonómicamente premoldeados
  • Se expanden lentamente para adaptarse al tamaño y a la forma del canal auditivo
  • Mínima fuga para una óptima protección
  • Adecuados para canales auditivos más grandes
  • Disponibles en higiénicas bolsas de polietileno o bolsas de recarga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
ANSI S3.1974 No
Tamaño Grande
Modelo Xtra-Fit 2112
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Pares por paquete 100
Reducción del ruido nominal (RRN) 36 dB
Corded Sin cordón
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Ear Plugs
Desechables Desechables
Metal Detectable No
Dieléctrico/a/s No
EN 352.2002 EN 352-2