Learn More
uvex Tapones para los oídos multireutilizables Xact-Fit 2124 con caja de almacenamiento
Los innovadores tapones para los oídos con cable tienen un diseño ovalado único que se ajusta perfectamente a la anatomía del canal auditivo. El pasador angulado reduce significativamente la presión en el oído, mientras que sigue siendo cómodo de llevar durante largos periodos de tiempo.
115.00€
Especificaciones
Incluye | Caja de tamaño bolsillo |
---|---|
Color | Transparente, gris |
ANSI S3.1974 | No |
Para utilizar con (aplicación) | Entornos variables |
Modelo | Xact-Fit Multi 2124 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17290342
|
uvex
2124017 |
Pequeño |
115.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17200352
|
uvex
2124018 |
Estándar |
115.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- El exclusivo diseño ovalado se ajusta perfectamente a la anatomía del canal auditivo
- El pasador angulado reduce significativamente la presión en el oído
- Los pasadores preformados facilitan la inserción y extracción de tapones para los oídos
- Hendiduras para el pulgar que permiten una manipulación rápida y sencilla
- Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse con agua y jabón suave
- Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
- Se incluye caja transparente higiénica para un almacenamiento seguro cuando no se utilizan
Especificaciones
Caja de tamaño bolsillo | |
No | |
Xact-Fit Multi 2124 | |
Con cable | |
Ear Plugs | |
No | |
EN 352-2 |
Transparente, gris | |
Entornos variables | |
26 dB | |
Óvalo | |
Reutilizable | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
uvex Tapones para los oídos multireutilizables Xact-Fit 2124 con caja de almacenamiento