Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga PerformR™ de 225 ml
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 8000 x g
- Congelable a -80 °C
- Esterilizable en autoclave
- Capacidad: 225 mL
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
| Material del cierre | Polypropylene |
| Color del tapón | Teal |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 225 mL |
| Desechables | Sí |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| N.° por paquete | 2 |
| Envase | 2/bolsa y 24 bolsas/caja |
| Mostrar más |