Learn More
Fisherbrand™ Tapón de PE de 22 mm, transparente, orificio central de 4,3 mm, 22 x 8,4mm, septo montado
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca:  Fisherbrand™ 22 15 0321
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11869420
  • 369.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 22 mm
  • PE
  • Tapón
  • Orificio central
  • Sellado combinado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caucho natural/TEF
22 mm
Headspace
1,3 mm
Rojo-naranja, Transparente
Polietileno
100
A presión
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de PE de 22 mm, transparente, orificio central de 4,3 mm, 22 x 8,4mm, septo montado > Caucho natural/TEF rojo-naranja/transparente, 1,3mm de grosor, 60° shore A