Learn More
BRAND™ 24-Well PCR Plates
Extra-thin and even wall thicknesses allow for optimal heat transfer and short cycle times. Smooth shaft surfaces minimize enzyme and nucleic acid binding to the surface ensuring the reaction can run in full.
Marca: BRAND™ 781411
70.05 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polipropileno, pocillos de 0,2 ml, sin faldón
- Sin ADNasa, ADN, ARNasa ni endotoxinas
- La placa superior reforzada mantiene la placa de PCR plana incluso durante el calentamiento, lo que facilita su uso en sistemas automatizados como robots de pipeteo
- Los bordes de los pozos están formados de manera que proteja contra la contaminación cruzada y proporcione un sellado fiable con sellado papel de aluminio adaptado a las placas
- Reduzca los costes de material y permita trabajar en una PCR compacta placa incluso con pequeños rendimientos de muestras
- El diseño de la placa de PCR de paredes ultra finas facilita la transferencia de calor constante, rápida y precisa
- El interior liso del recipiente minimiza la unión de las enzimas y. ácido nucleico a las paredes
- Los labios elevados de los pocillos protegen contra la contaminación cruzada, lo que permite un sellado fiable con la alfombrilla de sellado adaptada a las placas
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni ADN | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Estéril | |
PCR | |
Sí |
Con tapa | |
Transparente | |
24 | |
Sí | |
40 |