Learn More
Uvex™ Pantalones de algodón para mujer 248 con cintura elástica
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
36
38
46
Descripción
- Pantalones de algodón 100 % para mujer adecuados para el lavado industrial
- Un bolsillo lateral con cierre a presión oculto
- Cintura elástica
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | 36 |
Sexo | Para mujer |
Tipo de producto | General Purpose Pants |
Material | Algodón |
Color | Blanco |
Estilo de tobillo | Straight |
Tipo de costura | Taped |
N.º de bolsillos | 1 |
Estilo de cintura | Elástico |