Learn More
Uvex™ Pantalones de algodón para mujer 248 con cintura elástica
22.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
36
38
46
Descripción
- Pantalones de algodón 100 % para mujer adecuados para el lavado industrial
- Un bolsillo lateral con cierre a presión oculto
- Cintura elástica
Especificaciones
Tamaño | 46 |
Sexo | Para mujer |
Material | Algodón |
Color | Blanco |
N.º de bolsillos | 1 |
Estilo de cintura | Elástico |