Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, blanco, rosca 24-400
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 24 08 0403
14.18 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24362" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tapón de rosca de PP de 24 mm
- Blanco
Especificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
Orificio central |
24 mm | |
100 | |
ND24 |