Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de color blanco de 24 mm, rosca 24-400
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
19.55€ - 21.05€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 24 mm |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 100 |
Tamaño del tapón | ND24 |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10590053
|
Fisherbrand™
24 08 0403 |
Orificio central |
19.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10759644
|
Fisherbrand™
24 08 0592 |
Cubierta cerrada |
21.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tapón de rosca de PP de 24 mm
- Blanco
Especificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
ND24 |
24 mm | |
100 |