Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, blanco, rosca 24-400 con septum
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Beige, Natural, Blanco
Blanco, Gris, Rojo
Negro, Blanco
Plata, Blanco
Material (revestimiento):
PTFE/EPDM
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Silicona/aluminio
Grosor (métrico):
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/EPDM |
| Color | Negro, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 24 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |