Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, blanco, rosca 24-400 con septum
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/aluminio |
| Color | Plata, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 24 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 3 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |