Learn More
Axygen™ Puntas de automatización de 250 μl para las pipetas de formato 96 Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo
Para su uso con sistemas de automatización Agilent/Velocity 11
Marca: Axygen™ VT-250-R-S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Polipropileno transparente
- Maxymum Recovery™ mejora la precisión y la exactitud al mismo tiempo que reduce la pérdida de muestras
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
- Apirógenos
- Disponibles estériles o no estériles
Especificaciones
250 μl | |
Estéril | |
ANSI | |
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT |
Sin filtro | |
Transparente | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Apirógenos | |
Automatización | |
50 gradillas/caja | |
Polipropileno |
Título del producto
Axygen™ Puntas de automatización de 250 μl para las pipetas de formato 96 Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo > Estándar; 250 μl; sin filtro, estériles
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido