Learn More
Axygen™ Puntas de automatización de 250 μl para las pipetas de formato 96 Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo
GREENER_CHOICE
Para su uso con sistemas de automatización Agilent/Velocity 11
Marca:  Axygen™ VT-250-L-R
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12786649
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Las puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
  • Polipropileno transparente
  • Maxymum Recovery™ mejora la precisión y la exactitud al mismo tiempo que reduce la pérdida de muestras
  • Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Apirógenos
  • Disponibles estériles o no estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
250 μl
No estéril
ANSI
Maxymum Recovery™, apirógenas, utilizadas para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso
Gradilla
Gradilla para SBS
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT
Sin filtro
Transparente
Sin ADNasa ni ARNasa
Apirógenos
Automatización
50 gradillas/caja
Polipropileno
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Puntas de automatización de 250 μl para las pipetas de formato 96 Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo > Maxymum Recovery; 250 μl; sin filtro