missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Icaridin (Picaridin), Mikromol™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Descripción
Icaridin (Picaridin)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Picaridin |
| CAS | 119515-38-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Picaridin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H23 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-(2-Hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylic Acid 1-Methylpropyl Ester, 1-Methylpropyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, Autan, Autan Repel, Bayrepel, Icaridin, Isobutyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, KBR 3023, Natrapel, Picaridin, Pikaridin, Propidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO3/c1-3-10(2)16-12(15)13-8-5-4-6-11(13)7-9-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)OC(=O)N1CCCCC1CCO |
| Nombre IUPAC | butan-2-yl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido