Learn More
Fisher Chemical 25KG BORIC ACID 99.8 % FOR ANALYSIS
Marca:  Fisher Chemical B/3800/70
464.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
25KG BORIC ACID 99.8 % FOR ANALYSIS
Código de producto. 10325600
  • 465.00€ / 25 Kg
Explore más ofertas especiales
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisher Chemical 25KG BORIC ACID 99.8 % FOR ANALYSIS >