Learn More
(4S)-2-[Carboxy[(phenylacetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penicilloic Acids of Benzylpenicillin), Mikromol™
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
Descripción
(4S)-2-[Carboxy[(phenylacetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penicilloic Acids of Benzylpenicillin)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-2-[Carboxy[(phenylacetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penicilloic Acids of Benzylpenicillin) |
| CAS | 13057-98-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (4S)-2-[Carboxy[(phenylacetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penicilloic Acids of Benzylpenicillin) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C16 H20 N2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzylpenicillin Benzathine Imp. E (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. E (EP), Benzylpenicillin Procaine Imp. B (EP), (4S)-2-[Carboxy[(phenylacetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Penicilloic Acids of Benzylpenicillin, Benzylpenicillin Benzathine Impurity E, Benzylpenicillin Potassium Impurity E, Benzylpenicillin Procaine Impurity B, Carbenicillin Sodium Impurity G, Carbenicillin Impurity G, Benzylpenicillin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O5S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(24-16)11(14(20)21)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-13,18H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)/t11?,12-,13?/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C(NC(=O)Cc2ccccc2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (4S)-2-[carboxy-[(2-phenylacetyl)amino]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Mostrar más |