Learn More
3M™ 2890 Series Polycarbonate Lens Safety Goggles
15.93€ - 239.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001 |
---|---|
Tinción de lente | Transparente |
N.° por paquete | 1 unidad |
Protección UV | Sí |
Código de producto | Marca | Revestimiento de lente | Detalles de ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Revestimiento de lente | Detalles de ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12672605
|
3M™
7000032483 |
Antivaho | Sellado |
26.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12642605
|
3M™
7000061924 |
Antivaho, Resistente a los arañazos | Sellado |
24.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12652605
|
3M™
7000032481 |
Antivaho | Ventilación indirecta |
29.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10361910
|
3M™
7000032480 |
Resistente a los arañazos | Ventilación indirecta | N/A | |||||
13458997
|
3M™
7000032480 |
Resistente a los arañazos | Ventilación indirecta |
239.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Especificaciones
EN 166:2001 | |
Transparente | |
1 unidad | |
Sí |