Learn More
Tuttnauer 28L Benchtop Autoclave
Código de producto. p-200007389 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Características:
Estándar
Refrigeración integrada y generador de vapor
Refrigeración integrada, generador de vapor, vacío
Vacío
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Características unitSize
17891077 Estándar cada uno
17821087 Vacío cada uno
17881067 Refrigeración integrada y generador de vapor cada uno
17891067 Refrigeración integrada, generador de vapor, vacío cada uno
4 options
Código de producto. 17891077
Marca: Tuttnauer 2840EL230D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed to save space on your laboratory workbench, the 28L Benchtop Autoclave is a front loading benchtop autoclave that provides high quality, repeatable performance and accountability for a wide range of applications used in modern laboratories.
Designed for your laboratory applications. The 2840EL-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, Fo control, and more.
  • Advanced Control System - Take Advantage of Tuttnauer's state-of-the-art control system with multi-color display.
  • Safe - Automatic pressure locking system. Door will not open when the chamber is overpressured.
  • Optional Internal Printing - Documents date, time, temperature and pressure.
  • Intuitive Multi-Color Display - Multi-color display for easier reading gives quick access to important information. Color is used to indicate the stage of the cycle.
  • High Quality Stainless Steel - 316L grade stainless steel chamber and door with electro-polish finish.
  • Diverse Load Types - The 2840EL-D autoclave comes with 8 factory set cycle programs that cover the processing needs of most laboratories and research centers.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6.1 gal.
Capacidad (métrico) 28 L
Fondo de la cámara (métrico) 40 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 11.2 in.
Fondo de la cámara (imperial) 16 in.
Diámetro de la cámara (métrico) 28 cm
Longitud (imperial) 25.2 in.
Longitud (métrico) 63 cm
Modelo 2840EL-D
Tipo de producto Autoclave de sobremesa
máx. (imperial) 221°F to 279°F
Temperatura (métrico) 105°C to 137°C
Características Estándar