Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors, injection site
The Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL polyethylene film.
Marca:  Thermo Scientific™ SS00027-I
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17875726
  • 774.00€ / paquete de 30
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
1 L
Almacenar a temperatura ambiente.
One 4-mil. poly bag
Irradiada
Labtainer™
ASI 26/77
Polietileno
32 x 14.7 cm (12.6 x 5.8 in.)
50/Cs.
Temperatura ambiente
Luer Lock Body Connector and Injection Site
TPE and EVA
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors, injection site > 1 L