missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2H-Chromene-3-carbaldehyde, 97%, Maybridge

Código de producto. 10793233
Click to view available options
:
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10793233

Marca: Thermo Scientific Maybridge CC24104DA

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Specifications

Nombre del producto químico o material 2H-Chromene-3-carbaldehyde
CAS 51593-69-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H8O2
Número MDL MFCD01662414
Cantidad 1 g
Sinónimo 2h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 2h-chromene-3-carboxaldehyde, chromene-3-carbaldehyde, 2h-chromen-3-carbaldehyd, 2 h-chromene-3-carbaldehyde, 2h-1-benzopyran-3-carbaldehyde
Clave InChI RISKINCQRSLFRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(=CC2=CC=CC=C2O1)C=O
Nombre IUPAC 2H-chromene-3-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol) 160.172
PubChem CID 40066
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.