Learn More
Econix™ Recipientes de residuos clínicos infecciosos no punzantes con base de papel amarillo Bio-bins™ solo para incineración
Utilice los cubos para residuos infecciosos Econix™ para eliminar los implementos de un solo uso y reducir los problemas de sobrellenado de los residuos clínicos no punzantes.Su base de mayor extensión permite colocar en posición plana instrumentos de laboratorio y quirúrgicos de un solo uso.
Marca: Econix™ BEXBB5TS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
- 96 % no plástico
- Construcción rígida y resistente al agua
- Tapa integrada a prueba de fugas
- Para uso no punzante
- Aprobación UN 3291
Especificaciones
5 L | |
Temporal y permanente | |
Rayas de tigre | |
160 mm | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Cartón |
UN3291 | |
Pliegue plano para optimización del espacio | |
370 mm | |
100/paq. | |
160 mm | |
Residuos clínicos desagradables | |
Recipiente de residuos no punzantes |