missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol, 98+ %, 99+% EE, Thermo Scientific Chemicals
63.11€ - 209.04€
Identificadores de productos químicos
CAS | 24347-58-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H10O2 |
Peso molecular (g/mol) | 90.12 |
Número MDL | MFCD00064267 |
Clave InChI | OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol |
PubChem CID | 225936 |
ChEBI | CHEBI:16982 |
Nombre IUPAC | (2R,3R)-butano-2,3-diol |
SMILES | CC(O)C(C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10523581
|
Thermo Scientific
217980010 |
1 g | Frasco de vidrio |
63.11€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10509823
|
Thermo Scientific Acros
217980050 |
5 g | Frasco de vidrio |
209.04€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
24347-58-8 | |
90.12 | |
OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N | |
225936 | |
(2R,3R)-butano-2,3-diol |
C4H10O2 | |
MFCD00064267 | |
2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol | |
CHEBI:16982 | |
CC(O)C(C)O |
Especificaciones
(2R, 3R)-(-)-2, 3-Butanediol | |
24347-58-8 | |
100.0 | |
Incolora | |
77.3°C to 77.4°C (10.0 mmHg) | |
99.0% min. (GC) | |
98% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CH(OH)CH3 | |
MFCD00064267 | |
16,52 | |
0.98 | |
2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol | |
OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3R)-butano-2,3-diol | |
225936 | |
90.12 | |
Líquido |
≥99% ee | |
98.0 | |
16.0°C | |
0.9800g/mL | |
85°C | |
Auténtico | |
C4H10O2 | |
1.4309 to 1.4329 | |
01, I, 250 | |
15, 1571 | |
− 13.00 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether | |
CC(O)C(C)O | |
90.12 | |
CHEBI:16982 | |
98+% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 246-186-9
RUO – Research Use Only