Learn More
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-il)fenil)-2,5-dimetilfosfolano, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11975951
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-il)fenil)-2,5-dimetilfosfolano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11975951
100 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 11975951
Marca: Thermo Scientific Acros 435171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 695816-47-8
Fórmula molecular C15H21O2P
Peso molecular (g/mol) 264.3
Clave InChI JAKXTLMNIHPLEU-RYUDHWBXSA-N
Sinónimo 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, s,s-me-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, kanata purity, 1-2-1,3-dioxolane-2-yl phenyl-2beta,5alpha-dimethyltetrahydro-1h-phosphole, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
PubChem CID 16218307
Nombre IUPAC 2-[2-[(2S,5S)-2,5-dimetilfosfolan-1-il]fenil]-1,3-dioxolano
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1030g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Gravedad específica 1.103
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
RUO – Research Use Only
Título del producto
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-il)fenil)-2,5-dimetilfosfolano, 97 %, Thermo Scientific™ >