Learn More
Fisher BioReagents™ Caldo 2XYT (medios granulados)
Se utiliza para el crecimiento y cultivo de microorganismos en el laboratorio e incluye E. coli, bacteriófagos y otras cepas bacterianas.
203.00€ - 605.00€
Especificaciones
Formulario | Sólido |
---|---|
Tipo de medios | 2XYT deshidratado |
Tipo de producto | Media Broth |
Formulación | 16 g/l de caseína peptona, 10 g/l de extracto de levadura, 5 g/l de cloruro sódico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15728579
|
Fisher BioReagents™
BP9743-2 |
2 kg | Balde de polietileno |
254.27€
2 Kg |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15420685
|
Fisher BioReagents™
BP9743-2 |
2 kg | Balde de polietileno | N/A | |||||
15430685
|
Fisher BioReagents™
BP9743-5 |
5 kg | Balde de polietileno |
605.00€
5 Kg |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Medios granulados
- Formulación por litro: Peptona de caseína [91079-40-2], 16 g, extracto de levadura [8013-01-2], 10 g, cloruro sódico [7647-14-5], 5 g
- Almacenar a temperatura ambiente
Especificaciones
Sólido | |
2XYT deshidratado | |
Media Broth | |
16 g/l de caseína peptona, 10 g/l de extracto de levadura, 5 g/l de cloruro sódico |